Wichtige Dokumente
G6751
α-Glycerophosphat-Dehydrogenase aus Kaninchenmuskel
Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein
Synonym(e):
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit muscle
Qualitätsniveau
Typ
Type I
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
100-300 units/mg protein
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white
Fremdaktivität
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Research area: Cell Signaling
Anwendung
- in the reaction mixture to measure the glycerol kinase activity
- to demonstrate compartmentalized enzymatic reactions where NADH is involved
- in the reaction mixture assay for L-fuculose-1-phosphate aldolase
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions