EPM1334-9924
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ S41i Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 11 clamps installed
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
6 x 1 L Erlenmeyer flasks
comes complete with 11 clamps installed
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1334-9924 (Global)
L × B
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)