Merck
EPK0641-1750
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (1 x 6) configuration, aluminum, side access
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
(1 x 6) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
max. box size [mm]: 133 x133
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® K0641-1750 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
Allgemeine Beschreibung
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 192 boxes), Innova C760 (max. 264 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 240 boxes)max. box number per rack: 6 (1 x 6)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)