EP951010049
Eppendorf® Rotor Accessories
work tray frame, for 96 x 0.2 mL PCR tubes, pack of 5
About This Item
Leistungsmerkmale
Holds 0.2 mL tubes
for 96 x 0.2 mL PCR tubes
Verpackung
pack of 5
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951010049 (US)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor A-2-VC
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)