EP6001000911
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 11 x boxes (2.5 in.), (11 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(11 x 1) configuration
Holds 11 x boxes (2.5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001000911 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
Kapazität
(max box number per rack: 11 (1 x 11))
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)