EP5920760009
Eppendorf® Adapter for 50ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for FA-6x250 rotor
Verpackung
case of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920760009
Parameter
10,000 rpm speed
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)