EP5920755005
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
50mL conical tubes, 175-250 mL bottles and plates, 175-250 mL bottles and plates, rotor S-4xUniversal Large
Synonym(e):
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
Leistungsmerkmale
50mL conical tubes, 175-250 mL bottles and plates
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
5920755005
Kompatibilität
rotor S-4xUniversal Large
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)