Merck
EP5910709005
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 17.5x100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
Holds 9 mL tubes
for 17.5x100 mm round-bottom tubes
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910709005
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 400 mL round bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5910709005-2EA