Merck
EP5895171001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, without buckets
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
S-4x500, without buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895171001
Parameter
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG