EP5895121004
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol tight, without buckets
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 750 mL round buckets ((aerosol-tight compatable) inc plate carrier)
to hold 4 x plate buckets
aerosol tight
swing-bucket rotor
without buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895121004 (Global)
Parameter
4,800 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5920R
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)