Merck
EP5825739000
Eppendorf® Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
Leistungsmerkmale
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825739000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5825739000-14EA4022536227313