Merck
EP5810721008
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 16x7-17 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
Leistungsmerkmale
holds 16x7-17 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810721008
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular buckets
Allgemeine Beschreibung
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5810721008-2EA4022536224572