Merck
EP5804789008
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 14 x 2.6-8 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
holds 14 x 2.6-8 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804789008 (Global)
Parameter
3,136 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
115 mm
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL round buckets
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804789008-2EA4061835078875