EP5804785002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 2 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
holds 2 x 50 mL conical tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804785002 (Global)
Parameter
3,017 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
120 mm
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL round buckets