Merck
EP5804773004
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 20-30 mL, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 1 tube 20-30 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804773004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804773004-2EA4022536223742