EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 2 tubes 7-15 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804771001
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Allgemeine Beschreibung
- For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
- For use with Rotor F-34-6-38.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804771001-2EA | 4022536223681 |