Merck
EP5702745006
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
Holds 1.5 - 2 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702745006
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5702745006-2EA4022536221618