EP5702741000
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with 5702 737.003, pack of 20 ea
Synonym(e):
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 7 mL tubes
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702741000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5702 737.003
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)