EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
FA-24x2
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495500006
Parameter
15,060 max. RCF (21,300 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5425
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
- Features aerosol-tight rotor lid
- Compatible with centrifuge 5425/R
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)