EP5490039009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-8-24, non aerosol tight, to hold, 8 x 25 mL flat-bttom tubes
About This Item
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 24 x 86 -90 mm
to hold 8 x 25 mL flat-bttom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490039009 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)