EP5427740007
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x 65 - 89 mm tube, small rotor bore
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427740007 (Global)
Parameter
6,443 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)