Merck
EP5427714006
Eppendorf® Rotor F-45-64-5-PCR
incl. rotor lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
incl. rotor lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427714006
Parameter
11,800 max. RCF (13,543 xg)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)