EP5392000005
Eppendorf(R) HeatSealer
S200
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 - 230 V, 50/60 Hz, EuroPlug
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
adjustable Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5392000005 (EU)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5392000005-1EA | 4022536219271 |