Wichtige Dokumente
EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
Synonym(e):
Racks
Alle Fotos(1)
About This Item
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 5-15 mL tubes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5353040148
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)