EP4960836001
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 32 to GL 38, ETFE
Synonym(e):
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Materialien
ETFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4960836001
Verwandte Kategorien
Anwendung
LIQUID HANDLING
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)