EP4861000779
Eppendorf®Xplorer® Plus
24-channel, adjustable, tip volume 1-20 μL, white
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
, universal plug set
Leistungsmerkmale
adjustable
24-channel
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4861000779
Spitzenvolumen
1-20 μL
Akkuleistung
lithium
Farbe
white
Lagertemp.
room temp
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)