EP4861000736
Eppendorf®Xplorer® Plus
single-channel, adjustable, tip volume 0.125-2.5 mL, red
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
, universal plug set
Leistungsmerkmale
adjustable
single-channel
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4861000736
Spitzenvolumen
0.125-2.5 mL
Akkuleistung
lithium
Farbe
red
Lagertemp.
room temp
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable