EP0030601700
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Synonym(e):
Microplate 96/F
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
RNase and DNase free
Verpackung
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030601700
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
1.5 mL
Größe
96 well
Farbe
black wells
white border
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030601700 | 4065270495662 |
EP0030601700-80EA |