EP0030133331
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
blue plate, low profile, unskirted, conical bottom colorless wells, blue, unskirted, low profile, pkg of 20 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
blue plate
conical bottom colorless wells
Leistungsmerkmale
skirt: no
low profile, unskirted
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030133331
Größe
96 wells
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates to achieve reliable PCR results every time. twin.tec plates offer purity, stability, different colors and other simple, intelligent features that make your everyday work easier. The stable polycarbonate frame is well suited for automated and high-throughput processes, and the different colors allow you to quickly organize the individual steps of your workflow.
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG