Merck
EP0030128605
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
blue plate, conical bottom colorless wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
Materialien
blue plate
conical bottom colorless wells
polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt (Semi skirted)
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128605
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Maximales Well-Volumen
250 μm
Arbeitsvolumen
250 μL
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
  • Fits most thermal cyclers, 250 μL max. well volume (when used with cap strips).
  • Improved well-to-well tolerance.
  • Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only.
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well − OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • Improved well-to-well tolerance, Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
  • Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors).
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)