Merck
EP0030128516
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
Materialien
conical bottom yellow wells
polypropylene
yellow plate
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128516
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Maximales Well-Volumen
40 μm
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)