Merck
EP0030108434
Eppendorf® Protein-LoBind-Röhren
PCR clean, withstand 18,000 x g, 0.5 mL, pack of 500 ea
Synonym(e):
Eppendorf® Protein LoBind tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
Materialien
cap (push fit)
colorless
conical bottom
Beschreibung
Low retention
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
PCR clean
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108434
Kapazität
0.5 mL
Eignung
suitable for PCR
Allgemeine Beschreibung
Avoid losing valuable samples during centrifugation, incubation and storage! Rely on the excellent protection offered by the hinged Safe-Lock lid. It contains all of our experience from 50 years of continuous optimization and development. Trust the original Eppendorf Safe-Lock Tubes, because your samples deserve only the best.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Protein-LoBind-Produkte sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, einschließlich Fläschchen, Mikroassay- und Deepwell-Platten, um den Anforderungen Ihrer konkreten Anwendung gerecht zu werden.
  • Die LoBind-Serie unterstützt die Skalierung von Probenvolumina oder die Erhöhung des Durchsatzes,
  • ausgezeichnete Proteinrückgewinnung – Rückgewinnung von mehr als 90 % Ihres Proteins
  • im Vergleich zu Standardgefäßen bieten Protein-LoBind-Röhrchen von Eppendorf außerdem eine deutlich höhere Rückgewinnungsrate nach 96 Stunden Inkubation als Röhrchen mit geringer Probenbindung von anderen Herstellern.
  • Erhöht die Signalintensität bei MALDI-TOF-Analysen, so dass selbst Konzentrationen, die normalerweise als nicht nachweisbar gelten (1 pmol), im Vergleich zu Standardröhrchen nachgewiesen und analysiert werden können.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG