EP0030071654
Eppendorf® epT.I.P.S.® Eppendorf Quality™
working volume 0.5-10 mL, L 165 mm, pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
Synonym(e):
pipette tip
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
turquoise
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030071654
Länge
165 mm
Volumen
0.5—10 mL
Arbeitsvolumen
0.5-10 mL
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Modern slim rack design with reclosable lid
Improved sustainability through 35 % lower polypropylene consumption per rack
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)