EMU091221
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zic5
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCAGCGACAAGCCCTACTACTGTAAGATTCGAGGCTGTGATAAATCGTACACCCACCCAAGCTCTCTGAGGAAGCACATGAAGATTCACTGCAAGTCCCCCCCACCTTCGCCTGGAGCTCTTGGCTACTCGTCGGTGGGGACTCCCGTGGGTGACCCTTTGTCCCCTGTGCTGGACCCAACCAGGAGTCGATCCAGCACTCTGTCCCCTCAGGTGACCAACCTCAATGAGTGGTATGTTTGCCAGGCCAGTGGGGCCCCCAGCCATCTCCACACACCTTCCAGCAATGGAACCACCTCTGAGTCTGAAGATGAGGAAATGTATGGGAACCCTGAAGTCATGCGGACGATACATTAGAATTATTATTAATAAGTGAGGTAGTAAGTGGCAGTCCTTGGACCATGTCCT
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... ZIC5(65100) , Zic5(65100)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable