EMU078861
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ep300
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGTGTCCTTCACCACGAGATCATCTGGCCATCTGGGTTTGTCTGTGATGGCTGTTTAAAGAAAACTGCACGAACTAGGAAAGAAAATAAGCTTTCTGCTAAAAGATTGCCATCTACCAGACTTGGGACCTTTCTGGAGAATCGAGTGAATGACTTTCTGAGGCGACAAAATCACCCTGAATCAGGAGAGGTCACTGTTCGGGTTGTTCATGCTTCTGACAAAACTGTGGAAGTGAAACCAGGCATGAAAGCAAGGTTTGTAGATAGTGGAGAGATGGCAGAATCTTTTCCATACCGAACAAAGGCCCTGTTTGCCTTTGAAGAAATTGATGGTGTTGACTTGTGTTTCTTCGGCATGCATGTTCAAGAATATGGCTCTGACTGCCCCCCTCCCAACCAGAGGAGGGTATACATATCTTACCTCGATAGTGTTCATTTCTTCCGTCCTAAATGCTTGC
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... EP300(328572) , Ep300(328572)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU078861-20UG | 4061828540358 |
EMU078861-50UG | 4061828872701 |