EMU036191
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abce1
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AATGCTTGCTGGAAGGCTTAAACCAGATGAAGGAGGAGAAGTGCCAGTTCTAAATGTCAGTTATAAGCCACAGAAAATCAGTCCCAAATCAACAGGAAGTGTTCGCCAGTTACTGCATGAAAAGATCAGAGATGCTTACACGCATCCGCAGTTTGTGACTGATGTAATGAAGCCCCTACAGATTGAAAACATCATTGACCAAGAGGTACAGACATTGTCTGGTGGTGAACTTCAGCGAGTAGCTTTAGCTCTTTGTTTGGGCAAACCTGCTGACGTCTATTTGATTGATGAACCTTCTGCATATTTGGATTCTGAGCAAAGATTAATGGCAGCTCGGGTCGTCAAACGTTTCATTCTCCATGCAAAGAAGACAGCTTTTGTTGTAGAACATGACTTCATCATGGCCACCTATCTAGCAGATCGCGTCATCGTTTTTGATGGTGTTCCATCAAAGAACACAGTTGCAAACAGTCCTCAGACTCTTTTGGCTGG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... ABCE1(24015) , Abce1(24015)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU036191-50UG | 4061828271092 |
EMU036191-20UG | 4061828496358 |