Merck
EMU019771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Eef2k
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCCAAGCAGGTGGATATCATGCAGATGTGCATCATTGAGCTAAAGGACAGACCAGGCCAGCCCCTCTTCCACTTGGAGCACTACATTGAGGGCAAGTACATCAAGTACAATTCCAACTCAGGCTTTGTCCGTGATGACAACATCCGACTAACCCCACAGGCCTTCAGCCATTTCACATTTGAGCGTTCTGGTCATCAGCTGATTGTAGTGGACATCCAGGGTGTGGGTGACCTTTATACCGACCCACAGATCCACACTGAGAAAGGCACTGACTTTGGAGATGGTAACCTTGGTGTCCGGGGAATGGCTCTCTTCTTCTACTCTCATGCCTGCAACCGGATTTGTCAGAGCATGGGCCTTACGCCCTTTGACCTCTCCCCACGGGAACAGGATGCGGTGAATCAGAGCACCAGGCTATTGCAATCAGCCAAGACCATCT
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ahmed A Ashour et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 18(11), 2235-2251 (2014-09-13)
Pancreatic ductal adenocarcinoma is one of the lethal cancers with extensive local tumour invasion, metastasis, early systemic dissemination and poorest prognosis. Thus, understanding the mechanisms regulating invasion/metastasis and epithelial-mesenchymal transition (EMT), is the key for developing effective therapeutic strategies for