EHU156221
MISSION® esiRNA
targeting human MOGS
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGTACTTCTGCCCTCCCTTTGGTCTCCCTGTTCTTCTATGTGGTGACAGATGGCAAGGAAGTCCTACTACCAGAGGTTGGGGCCAAGGGGCAGTTGAAGTTTATCAGTGGGCACACCAGTGAACTTGGTGACTTCCGCTTTACACTTTTGCCACCAACCAGTCCAGGGGATACAGCCCCCAAGTATGGCAGCTACAATGTCTTCTGGACCTCCAACCCAGGACTGCCCCTGCTGACAGAGATGGTAAAGAGTCGCCTAAATAGCTGGTTTCAGCATCGGCCCCCAGGGGCCCCCCCTGAACGCTACCTCGGCTTGCCAGGATCCCTGAAGTGGGAGGACAGAGGTCCAAGTGGGCAAGGGCAGGGGCAGTTCTTGATACAGCAGGTGACCCTGAAAATTCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MOGS(7841) , GCS1(7841)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU156221-20UG | 4061828642922 |
EHU156221-50UG | 4061828417858 |