EHU133981
MISSION® esiRNA
targeting human ITGA3
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GATGACTGTGAGCGGATGAACATCACAGTGAAAAATGACCCTGGCCATCACATTATTGAGGACATGTGGCTTGGAGTGACTGTGGCCAGCCAGGGCCCTGCAGGCAGAGTTCTGGTCTGTGCCCACCGCTACACCCAGGTGCTGTGGTCAGGGTCAGAAGACCAGCGGCGCATGGTGGGCAAGTGCTACGTGCGAGGCAATGACCTAGAGCTGGACTCCAGTGATGACTGGCAGACCTACCACAACGAGATGTGCAATAGCAACACAGACTACCTGGAGACGGGCATGTGCCAGCTGGGCACCAGCGGTGGCTTCACCCAGAACACTGTGTACTTCGGCGCCCCCGGTGCCTACAACTGGAAAGGAAACAGCTACATGATTCAGCGCAAGGAGTGGGACTTATCTGAGTATAGTTACAAGGACCCAGAGGACCAAGGAAACCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ITGA3(3675) , ITGA3(3675)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Coronavirus qPCR Primer and probe sets for the detection of SARS-CoV-2 (Corona Virus), with additional real-time RT-PCR, RT-qPCR and supporting reagents available.