EHU116731
MISSION® esiRNA
targeting human CCL4
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCAAACCAAAAGAAGCAAGCAAGTCTGTGCTGATCCCAGTGAATCCTGGGTCCAGGAGTACGTGTATGACCTGGAACTGAACTGAGCTGCTCAGAGACAGGAAGTCTTCAGGGAAGGTCACCTGAGCCCGGATGCTTCTCCATGAGACACATCTCCTCCATACTCAGGACTCCTCTCCGCAGTTCCTGTCCCTTCTCTTAATTTAATCTTTTTTATGTGCCGTGTTATTGTATTAGGTGTCATTTCCATTATTTATATTAGTTTAGCCAAAGGATAAGTGTCCCCTATGGGGATGGTCCACTGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CCL4(6351) , CCL4(6351)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU116731-20UG | 4061828537884 |
EHU116731-50UG | 4061828305384 |