EHU102381
MISSION® esiRNA
targeting human KCNC1 (2)
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTCACTCCCCTCCCAGAAGGAGACGCTGCCTGGGAGGACCCACTGTTCTCCCCTTGAGGAAAATCCATGCAGGGTGCTATGGGCCTCAACCCCCACATCGTCATCCGCGTCCTCTCCATACTGTTTCCCTCCCCTCTCCCAACACCCTCCTCCCTCAGCCCGGAGACCCTTGGATGGAAGACTGGGCCAGCCAGAGTGGGAGGCAGGACCAGCGTGTCTGCGAGCACACGTGTGTGCCTGCAGACATGCCCCAAGACCCCAGAGACGCCCCGGCCCCAGTCACATGGTGTCAGAGTTACCTTGGCAACTGGCCTTTTTGGTTCAGAGTAAATTGGGAAGTGAAGCCCCTGGGATTTGTCGAGAAACGCACTGTACGTGAAATGCTTTGCCATCTTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... KCNC1(3746) , AC124056.8(3746)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable