Wichtige Dokumente
EHU017501
MISSION® esiRNA
targeting human CLDN1
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCAGATCCAGTGCAAAGTCTTTGACTCCTTGCTGAATCTGAGCAGCACATTGCAAGCAACCCGTGCCTTGATGGTGGTTGGCATCCTCCTGGGAGTGATAGCAATCTTTGTGGCCACCGTTGGCATGAAGTGTATGAAGTGCTTGGAAGACGATGAGGTGCAGAAGATGAGGATGGCTGTCATTGGGGGTGCGATATTTCTTCTTGCAGGTCTGGCTATTTTAGTTGCCACAGCATGGTATGGCAATAGAATCGTTCAAGAATTCTATGACCCTATGACCCCAGTCAATGCCAGGTACGAATTTGGTCAGGCTCTCTTCACTGGCTGGGCTGCTGCTTCTCTCTGCCTTCTGGGAGGTGCCCTACTTTGCTGTTCCTGTCCCCGAAAAACAACCTCTTACCCAACACCAAGGCCCTATCCAAAAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CLDN1(9076) , CLDN1(9076)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU017501-20UG | 4061831339857 |
EHU017501-50UG | 4061828329762 |