Merck
EHU017401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LRP4
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGTGGGATGGAACAGGACAGGAGGTGGTAGTGGATACCAGTTTGGAGAGCCCAGCTGGCCTGGCCATTGATTGGGTCACCAACAAACTGTACTGGACAGATGCAGGTACAGACCGGATTGAAGTAGCCAACACAGATGGCAGCATGAGAACAGTACTCATCTGGGAGAACCTTGATCGTCCTCGGGACATCGTGGTGGAACCCATGGGCGGGTACATGTATTGGACTGACTGGGGTGCGAGCCCCAAGATTGAACGAGCTGGCATGGATGCCTCAGGCCGCCAAGTCATTATCTCTTCTAATCTGACCTGGCCTAATGGGTTAGCTATTGATTATGGGTCCCAGCGTCTATACTGGGCTGACGCCGGCATGAAGACAATTGAATTTGCTGGACTGGATGGCAGTAAGAGGAAGGTGCTGATTGGAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qian Zhang et al.
Theranostics, 10(2), 602-614 (2020-01-07)
The mineral dust-induced gene (mdig) is overexpressed in a number of human cancers, suggesting critical roles of this gene played on the pathogenesis of cancers. Unlike several other JmjC-domain containing proteins that exhibit histone demethylase activity, it remains enigmatic whether
Xiaofen Zhou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 503(1), 257-263 (2018-06-11)
Dysregulation of cell proliferation and death is considered the foundation of the malignant biological characteristics of cancer. In this study, we conducted a comprehensive analysis of a massively parallel whole transcriptome resequencing of paired papillary thyroid cancer and normal thyroid
Kai Wu et al.
Scientific reports, 6, 36305-36305 (2016-11-12)
Several epidemiological studies suggested an increased incidence rate of multiple myeloma (MM) among first responders and other individuals who exposed to World Trade Center (WTC) dust. In this report, we provided evidence showing that WTC dust is potent in inducing