Merck
EHU017321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CRYAB
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTCTTCGGAGAGCACCTGTTGGAGTCTGATCTTTTCCCGACGTCTACTTCCCTGAGTCCCTTCTACCTTCGGCCACCCTCCTTCCTGCGGGCACCCAGCTGGTTTGACACTGGACTCTCAGAGATGCGCCTGGAGAAGGACAGGTTCTCTGTCAACCTGGATGTGAAGCACTTCTCCCCAGAGGAACTCAAAGTTAAGGTGTTGGGAGATGTGATTGAGGTGCATGGAAAACATGAAGAGCGCCAGGATGAACATGGTTTCATCTCCAGGGAGTTCCACAGGAAATACCGGATCCCAGCTGATGTAGACCCTCTCACCATTACTTCATCCCTGTCATCTGATGGGGTCCTCACTGTGAATGGACCAAGGAAACAGGTCTCTGGCCCTGAGCGCACCATTCCCATCACCCGTGAAGAGAAGCCTGCTGTCACCGCAGCCCCCAAGAAATAGATGCCCTTTCTTGAATTGCATTTTTTAAAACAAGAAAGTTTCCCCACCAGTGAATG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lorea Valcarcel-Jimenez et al.
Cell death & disease, 9(10), 1041-1041 (2018-10-13)
The dysregulation of gene expression is an enabling hallmark of cancer. Computational analysis of transcriptomics data from human cancer specimens, complemented with exhaustive clinical annotation, provides an opportunity to identify core regulators of the tumorigenic process. Here we exploit well-annotated