Merck
EHU015391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PARN
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATGTTTTCCCGAAACCCTTCAATAGATCCTCACCAGATGTCAAATTTGTTTGTCAGAGCTCCAGCATTGACTTTCTAGCAAGCCAGGGATTTGATTTTAATAAAGTTTTTCGAAATGGAATTCCATATTTAAATCAGGAAGAAGAAAGACAGTTAAGAGAGCAGTATGATGAAAAACGTTCACAGGCGAATGGTGCAGGAGCTCTGTCCTATGTATCTCCTAACACTTCAAAATGTCCTGTCACGATTCCTGAGGATCAAAAGAAGTTTATTGACCAAGTGGTAGAGAAAATAGAGGATTTATTACAAAGTGAAGAAAACAAGAACTTGGATTTAGAGCCATGTACCGGGTTCCAAAGAAAACTAATTTATCAGACTTTGAGCTGGAAGTATCCGAAAGGCATTCATGTTGAGACTTTAGAAACTGAAAAGAAGGAGCGATATATAGTTATCAGCAAAGTAGATGAAGAAGAACGCAAAAGAAGAGAGCAGCAGAAACATGCCAAAGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Blanca Nieto et al.
Nature communications, 11(1), 156-156 (2020-01-11)
Technical problems intrinsic to the purification of preribosome intermediates have limited our understanding of ribosome biosynthesis in humans. Addressing this issue is important given the implication of this biological process in human disease. Here we report a preribosome purification and
Penelope Kroustallaki et al.
Cell reports, 28(7), 1690-1702 (2019-08-15)
Telomerase biogenesis is a complex process where several steps remain poorly understood. Single-strand-selective uracil-DNA glycosylase (SMUG1) associates with the DKC1-containing H/ACA ribonucleoprotein complex, which is essential for telomerase biogenesis. Herein, we show that SMUG1 interacts with the telomeric RNA component