Merck
EHU014951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LRRD1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGCAATCAGAGAGATTCCAAGAAATATAGGAGAATTGAGAAATTTGGTTAGTTTACATGCATACAATAATCAAATAAGTTATCTTCCACCATCTTTGCTATCTTTAAATGATCTGCAGCAACTAAACCTGAGTGGAAATAATCTGACAGCTCTACCTAGTGCTATCTACAATATTTTTTCACTGAAGGAGATAAATTTTGATGACAACCCTTTGCTGAGACCTCCAGTGGAAATCTGTAAAGGAAAACAGTTGTATACTATTGCACGCTATCTACAGAGGGCAGATGAAAGAGATGAGAAAATTTTAGAGAAGATATTCAAGATAGTTGCCAACAACATCACTGAAACCAATTTTGAATTTTTATGTCAAAAACTAAACCTGGCAAACTCAGAAACTGATATGCCTACAAAGAGCACTGTTTCATTAAGTGAGAGAGCCCACCAAGCACTTGTTATATGGAAAACACAAAGTAACAAGTTATCACTAACTGCTGCTGCTTTAAGAGATCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander J A Deutsch et al.
Cancer research, 77(9), 2375-2386 (2017-03-03)
Nuclear orphan receptor NR4A1 exerts an essential tumor suppressor function in aggressive lymphomas. In this study, we investigated the hypothesized contribution of the related NR4A family member NR4A3 to lymphomagenesis. In aggressive lymphoma patients, low expression of NR4A3 was associated
Masanori Nagaoka et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(8), 2958-2967 (2017-09-13)
NR4A3/NOR1 belongs to the NR4A subfamily of the nuclear hormone receptor superfamily, which is activated in a ligand-independent manner. To examine the role of NR4A3 in gene expression of dendritic cells (DCs), we introduced NR4A3 small interfering RNA (siRNA) into
Xiao-Jun Feng et al.
British journal of pharmacology, 172(11), 2852-2863 (2015-01-28)
The orphan nuclear receptor NOR1 belongs to the NR4A subfamily of the nuclear hormone receptor superfamily, and is involved in glucose and fat metabolism. However, its potential contribution to cardiovascular diseases remains to be assessed. Here, the roles of NOR1