Merck
EHU014831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BUB1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGACCCAGTTGATGGAAAGACTAAAGCCATCTATGCAGCACATGTTTATGAAGTTCTATTCTGCCCACTTATTCCAGAATGGCAGTGTATTAGTAGGAGAGCTCTACAGCTATGGAACATTATTAAATGCCATTAACCTCTATAAAAATACCCCTGAAAAAGTGATGCCTCAAGGTCTTGTCATCTCTTTTGCTATGAGAATGCTTTACATGATTGAGCAAGTGCATGACTGTGAAATCATTCATGGAGACATTAAACCAGACAATTTCATACTTGGAAACGGGCAAGTATTTTTGGAACAGGATGATGAAGATGATTTATCTGCTGGCTTGGCACTGATTGACCTGGGTCAGAGTATAGATATGAAACTTTTTCCAAAAGGAACTATATTCACAGCAAAGTGTGAAACATCTGGTTTTCAGTGTGTTGAGATGCTCAGCAACAAACCATGGAACTACCAGATCGATTACTTTGGGGTTGCTGCAACAGTATATTGCATGCTCTTTGGCAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mathijs Vleugel et al.
Journal of cell science, 128(16), 2975-2982 (2015-07-08)
Mitotic chromosome segregation is initiated by the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C) and its co-activator CDC20 (forming APC/C(CDC20)). APC/C(CDC20) is inhibited by the spindle assembly checkpoint (SAC) when chromosomes have not attached to spindle microtubules. Unattached kinetochores catalyze the formation of
Yutaka Matsubara et al.
Shock (Augusta, Ga.), 51(3), 364-371 (2018-04-03)
Severe sepsis is critical to health and can result in acute renal failure (ARF). Tissue factor (TF) and thrombomodulin (TM) play key roles in vascular endothelial functions by helping maintain microcirculation in the kidney. Budding uninhibited by benzimidazole-1 (Bub1) plays
Katharina Overlack et al.
Current biology : CB, 27(19), 2915-2927 (2017-09-26)
The spindle assembly checkpoint (SAC) prevents premature sister chromatid separation during mitosis. Phosphorylation of unattached kinetochores by the Mps1 kinase promotes recruitment of SAC machinery that catalyzes assembly of the SAC effector mitotic checkpoint complex (MCC). The SAC protein Bub3
Grégory Eot-Houllier et al.
Nature communications, 9(1), 1888-1888 (2018-05-16)
Sustained spindle tension applied to sister centromeres during mitosis eventually leads to uncoordinated loss of sister chromatid cohesion, a phenomenon known as "cohesion fatigue." We report that Aurora A-dependent phosphorylation of serine 7 of the centromere histone variant CENP-A (p-CENP-AS7)