Merck
EHU012621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human POLD3
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTTGGTGTCTGGCAGTCTCATTCAGAATGGACATTCCTGCCACAAGGTTGCAGTAGTGAGAGAAGATAAATTGGAAGCAGTGAAGTCCAAGCTAGCTGTGACTGCCAGCATCCATGTGTACAGCATCCAGAAAGCCATGCTAAAGGACAGTGGGCCTCTGTTCAATACTGACTATGACATCCTTAAAAGCAACTTGCAGAACTGCAGCAAATTTAGTGCTATACAATGTGCAGCTGCCGTCCCTAGAGCTCCTGCTGAATCCTCTTCGTCTTCCAAAAAGTTTGAGCAGTCACATCTTCACATGTCAAGTGAGACACAAGCCAACAATGAGCTGACCACCAATGGTCATGGCCCACCTGCATCCAAGCAGGTTTCCCAGCAGCCCAAAGGAATTATGGGAATGTTTGCCTCCAAAGCTGCTGCTAAAACC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emanuela Tumini et al.
Scientific reports, 6, 38873-38873 (2016-12-16)
DNA replication is essential for cellular proliferation. If improperly controlled it can constitute a major source of genome instability, frequently associated with cancer and aging. POLD1 is the catalytic subunit and POLD3 is an accessory subunit of the replicative Pol
Xianning Lai et al.
Nature communications, 8, 15983-15983 (2017-07-18)
Failure to restart replication forks stalled at genomic regions that are difficult to replicate or contain endogenous DNA lesions is a hallmark of BRCA2 deficiency. The nucleolytic activity of MUS81 endonuclease is required for replication fork restart under replication stress
Robert L Dilley et al.
Nature, 539(7627), 54-58 (2016-11-04)
Homology-directed DNA repair is essential for genome maintenance through templated DNA synthesis. Alternative lengthening of telomeres (ALT) necessitates homology-directed DNA repair to maintain telomeres in about 10-15% of human cancers. How DNA damage induces assembly and execution of a DNA
Sheroy Minocherhomji et al.
Nature, 528(7581), 286-290 (2015-12-04)
Oncogene-induced DNA replication stress has been implicated as a driver of tumorigenesis. Many chromosomal rearrangements characteristic of human cancers originate from specific regions of the genome called common fragile sites (CFSs). CFSs are difficult-to-replicate loci that manifest as gaps or