Merck
EHU009271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPM1D
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTGTCAGAGCTGTGGAGGTGACACAGGACCATAAGCCAGAACTTCCCAAGGAAAGAGAACGAATCGAAGGACTTGGTGGGAGTGTAATGAACAAGTCTGGGGTGAATCGTGTAGTTTGGAAACGACCTCGACTCACTCACAATGGACCTGTTAGAAGGAGCACAGTTATTGACCAGATTCCTTTTCTGGCAGTAGCAAGAGCACTTGGTGATTTGTGGAGCTATGATTTCTTCAGTGGTGAATTTGTGGTGTCACCTGAACCAGACACAAGTGTCCACACTCTTGACCCTCAGAAGCACAAGTATATTATATTGGGGAGTGATGGACTTTGGAATATGATTCCACCACAAGATGCCATCTCAATGTGCCAGGACCAAGAGGAGAAAAAATACCTGATGGGTGAGCATGGACAATCTTGTGCCAAAATGCTTGTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhong-Wu Lu et al.
Oncology reports, 43(3), 783-794 (2020-01-11)
Endeavors towards identifying key molecular markers for early diagnosis and treatment are driving the clinical study of papillary thyroid carcinoma (PTC). Recent studies have indicated that protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1D (PPM1D) exerts an oncogenic function by increasing cell proliferation, migration
Shigeo Ohba et al.
Cell reports, 31(2), 107518-107518 (2020-04-16)
The metabolic enzyme phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) is overexpressed in several types of cancer, suggesting an additional function beyond its established role in the glycolytic pathway. We here report that PGAM1 is overexpressed in gliomas where it increases the efficiency
Tian-Shu Peng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 8(2), 430-434 (2014-07-11)
Protein phosphatase, Mg