Merck
EHU009091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GCA
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCTGGACAGGATGGTGAAGTGGATGCTGAAGAACTTCAGAGATGTTTGACACAGTCTGGAATTAATGGAACTTACTCTCCCTTCAGTTTGGAAACCTGCAGAATTATGATTGCCATGTTGGATAGAGATCACACAGGAAAAATGGGATTTAATGCATTCAAAGAGCTATGGGCAGCTCTTAATGCCTGGAAGGAAAACTTCATGACTGTTGATCAAGATGGAAGTGGCACAGTAGAACATCATGAGTTGCGTCAAGCCATTGGTCTTATGGGTTATAGGTTGAGTCCTCAAACATTAACTACTATTGTTAAACGTTATAGCAAGAATGGCAGAATTTTCTTTGATGATTATGTTGCTTGCTGTGTGAAGCTTCGAGCATTGACAGATTTCTTTAGGAAAAGAGACCACTTGCAACAAGGGTCTGCGAATTTCAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaoxiao Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(36), 21788-21799 (2015-07-19)
The glutathione (GSH)-dependent antioxidant system has been demonstrated to inhibit atherosclerosis. Macrophage CD36 uptakes oxidized low density lipoprotein (oxLDL) thereby facilitating foam cell formation and development of atherosclerosis. It remains unknown if GSH can influence macrophage CD36 expression and cellular